Learn More
Brand™ Flacons à col large en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Description
- En polyéthylène basse densité (PEBD)
- Flexible
- Translucide
- Large col facilitant le remplissage et le versement.
- Disponible avec ou sans bouchon à vis
Spécification
Spécification
Taille du bouchon | GL 65 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 93mm |
Hauteur (métrique) | 208 mm |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Naturel |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | Polyéthylène |
Nb par paquet | 25/boîte |