Learn More
Euro Protection™ Blouses de laboratoire en polypropylène SPP blanches sans poches
136.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans les domaines de l’alimentation, de l’industrie, de l’agroalimentaire et du nettoyage, et pour les visiteurs |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12073206
|
Euro Protection™
41103 |
Grande taille |
136.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12083206
|
Euro Protection™
41104 |
XL |
136.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12093206
|
Euro Protection™
41105 |
2X-XXL |
136.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Reusable | |
Utilisé dans les domaines de l’alimentation, de l’industrie, de l’agroalimentaire et du nettoyage, et pour les visiteurs |
Unisex | |
Non-sterile | |
40 g/m2 |