Learn More
Gosselin™ Récipients blancs pour échantillons avec bouchon rouge et spatule
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP52C-022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
PP | |
Non stérile | |
Rouge | |
Blanc | |
Aucune étiquette | |
380/paquet |
Oui | |
Droit | |
125 mL | |
Bouchon à vis | |
Bouchon avec pelle blanche | |
380/Carton |