Learn More
Gosselin™ Récipients blancs pour échantillons avec bouchon rouge
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
Marque: Gosselin™ TP53C-023
164.45 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Rouge | |
blanc | |
264/Carton |
Oui | |
Droit | |
180 mL | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
264/paquet |