Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4545
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 po
69 à 71 po
70 à 74 po
73 à 76 po
76 à 78 po
78 à 81 po
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Description
- Conçues pour être confortables et assurer une grande protection
- Excellente protection contre les particules sèches et certaines éclaboussures de produits chimiques liquides limitées
- Protection biologique testée conformément à la norme EN 14126
- Matériau microporeux laminé, doux et bien drapé
- Certifiées pour protéger également contre les particules radioactives et les agents biologiques et réduire l’accumulation de charge statique.
- Peluchage très faible
- Convient à une large gamme d’applications, y compris dans de nombreuses salles blanches
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Matériau | Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche |