Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches à pellicule de PE de catégorie I
44.35€ - 89.40€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Elastic |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11973724
|
3M™
7000089596 |
4X-Large/5X-Large | N/A | ||||||
14880972
|
3M™
7000089610 |
4X-Large | N/A | ||||||
14850972
|
3M™
7000089606 |
Large | N/A | ||||||
14830972
|
3M™
7000089605 |
Medium | N/A | ||||||
14810972
|
3M™
7000089604 |
Small | N/A | ||||||
11913734
|
3M™
7000089607 |
Large/X-Large | N/A | ||||||
14820972
|
3M™
7000089608 |
2X-Large | N/A | ||||||
14840972
|
3M™
7000089607 |
X-Large | N/A | ||||||
14870972
|
3M™
7000089609 |
3X-Large | N/A | ||||||
Description
Spécification
Combinaison de protection | |
Single-use | |
Elastic | |
2 parties | |
Catégorie I |
Unisex | |
Élastique | |
Capuche | |
Non-sterile |