Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs pour mastic Kimtech™
Conçus spécialement pour essuyer le mastic sur les outils et les pinceaux. Sans silicone et à faible peluchage. Conditionnés sous forme d'une bobine de 500 formats.
358.00€
Spécification
Type de produit | Lingette d’étanchéité KIMTECH |
---|---|
Longueur (impériale) | 15.7 in. |
Longueur (métrique) | 400 mm |
Largeur (impériale) | 19.7 in. |
Largeur (métrique) | 500 mm |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12695606
|
Kimberly-Clark™
7642 |
1/4 plié |
358.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçus spécialement pour essuyer le mastic sur les outils et les pinceaux
- Sans silicone et à faible peluchage
- Capable d'optimiser l'efficacité et la productivité tout en réduisant vos coûts d'utilisation d'essuyeurs et de solvants.
- Compatibles avec les distributeurs d'essuyeurs sur pied et muraux (codes produits 6146, 6154, 6155 et 6153)
Spécification
Lingette d’étanchéité KIMTECH | |
400 mm | |
500 mm | |
Blanc | |
Pour racler l’enduit des outils et des brosses | |
Non stérile |
15.7 in. | |
19.7 in. | |
Papier | |
400 x 500 mm | |
500/boîte |