Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches à panneau dorsal vert en PP à base de SMS
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Description
- La technologie du matériau très respirant non-tissé SMMMS permet de réduire le stress thermique causé par la chaleur coporelle et assure un grand confort toute la journée
- Protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses
- Capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
- Poignets jersey pour un meilleur confort et capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de liberté de mouvements
- Fermeture à glissière double curseur avec languette adhésive sur le rabat de protection
- Traitement antistatique (EN 1149-5)
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | X-Large |
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Knit |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 3 parties |
Stérilité | Non-sterile |
Type de protection | Catégorie III |
Show More |