Learn More
3M™ Combinaisons de protection laminées SMS combinées, à panneau blanc et bleu
La combinaison de protection 3M™ 4540+ en laminé comporte un triangle dorsal respirant en nontissé SMMMS perméable à l'air pour un confort amélioré. Cette combinaison légère et souple offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines éclaboussures légères.
147.00€ - 175.45€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Description
- Excellente barrière contre les particules solides et les éclaboussures de liquide (CE de Type 5/6)
- Le matériau laminé innovant souple et léger épouse parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement et une sensation de confort
- Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
- Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
- Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
- Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
- Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
- Faible relargage de fibres
Spécification
Combinaison de protection | |
Single-use | |
Capuche | |
Non-sterile | |
Gousset renforcé |
Unisex | |
Élastique | |
3 parties | |
Catégorie III |