Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Très grand format
3XL
Description
- Pan arrière respirant pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’accumulation de chaleur.
- Les manchettes maillées fournissent une fermeture de poignet souple pour un confort accru par rapport aux bouchons élastiques.
- Élastique à la taille et aux chevilles pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête scellable pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | L |
Sexe | Unisex |
Couleur | Bleu, Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Type de goulot | Capuche |
Stérilité | Non-sterile |
Type de protection | Catégorie III |