Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables
Click to view available options
Dimensions:
Petit modèle
Moyenne
Grande taille
XL
Très grand format
3XL
Beschreibung
- Pan arrière respirant pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’accumulation de chaleur.
- Les manchettes maillées fournissent une fermeture de poignet souple pour un confort accru par rapport aux bouchons élastiques.
- Élastique à la taille et aux chevilles pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête scellable pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
Spezifikation
Spezifikation
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Très grand format |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Type de goulot | Avec hotte |
Type de protection | Catégorie III |
Hauteur (métrique) | 186 to 194 cm |