Learn More
DWK Life Sciences Bocaux à col large avec bouchon en PP blanc pré-fixé Wheaton™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Description
- en PP
- Résistance aux produits chimiques
- Bouchon à vis : 58-400
- Blanc
- 4 oz (125 ml)
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Couleur | blanc |
Diamètre (impériale) | 2,09 in |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Couleur de bouchon | Blanc |
Autoclavable | Autoclavables |
Bouche | Large |