Learn More
DWK Life Sciences Bouchons avec opercule en PP blancs Wheaton™ avec joints en silicone / PTFE pour flacons E-Z Ex-Traction™
Code produit. 10526863
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Adaptés au stockage et au confinement de solvants volatils, de composés sensibles ou de produits chimiques corrosifs
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau PP
Nbre par carton 1000/boîte
Nb par paquet 1000/boîte
Finition de col 13-425
Certifications/Conformité ISO 9001
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre
Joint de fermeture PTFE / silicone