Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints expansé en polyvinyle Wheaton™
Code produit. 11738909
Click to view available options
Finition de col:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Matériau:
En PP
PP
Verre
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Le revêtement en mousse de PE offre une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
  • Le joint assure une étanchéité parfaite
  • Matériau du joint: Mousse de PE
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Blanc
Utilisez ces bouchons avec des flacons en verre
Informations sur la commande
Chaque paquet contient 72
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En PP
Nbre par carton 72/boîte
Finition de col 58-400
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène