Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vacule™ avec bouchon à vis
Bouchon noir solide sans revêtement qui maintient le bouchon en place
283.00€ - 307.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour applications de lyophilisation |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10608784
|
DWK Life Sciences
651907 |
10 ml | 60 mm | 2,7 dr. |
283.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10486531
|
DWK Life Sciences
651905 |
5 ml | 45 mm | 1,4 dr. |
307.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre borosilicaté Wheaton-33™
Informations sur la commande
Accepte les bouchons 06-406-11B et 06-406-12 pour les applications de lyophilisation
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
22 mm | |
Pour applications de lyophilisation | |
Bouchon à vis |