Learn More
DWK Life Sciences Flacon Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, transparent
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Marque: DWK Life Sciences W986276NG
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Description
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
17 mm | |
2.0 ml | |
Oui | |
À vis | |
Phénolique | |
61 mm | |
15-415 |
Transparent | |
Verre borosilicaté à faible taux d’extraction | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition | |
Conique, en V | |
0.5 dr | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |