Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque: DWK Life Sciences 224178-06
171.16 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non revêtus
- Type de bouchon : Joint
Spécification
Rouge | |
1000/carton | |
20 mm |
Aluminium | |
Haut ouvert |