Learn More
DWK Life Sciences Joints à capsule centrale détachable en aluminium sans revêtement Wheaton™
Expose la partie supérieure du bouchon en caoutchouc à la seringue lorsque la capsule est ouverte ou retirée
141.00€ - 162.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1000/carton |
Type | Capsule détachable |
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718779
![]() |
DWK Life Sciences
224182-05 |
Bleu | 13 mm |
162.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778779
![]() |
DWK Life Sciences
224182-06 |
Rouge | 13 mm |
159.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488901
![]() |
DWK Life Sciences
224183-05 |
Bleu | 20 mm |
146.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10086701
![]() |
DWK Life Sciences
224183-06 |
Rouge | 20 mm |
141.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Expose la partie supérieure du bouchon en caoutchouc à la seringue lorsque la capsule est ouverte ou retirée
- Dia. ext. disponibles : 13 ou 20 mm
Spécification
Aluminium | |
1000/carton | |
Capsule détachable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Joints à capsule centrale détachable en aluminium sans revêtement Wheaton™