Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs coniques pour tissus Wheaton™ avec pilons en PTFE
Broyeur conique pour tissus avec un pilon en PTFE pour tissus mous
147.00€ - 191.00€
Código de producto | Marca | Capacité | Longueur (impériale) du pilon | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacité | Longueur (impériale) du pilon | Longueur (impériale) du tube | Diamètre du tube (impériale) extérieur | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10608085
|
DWK Life Sciences
358137 |
0,1 oz., 3 ml | 8,6 in | 3,38 in | 0,43 in |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10240472
|
DWK Life Sciences
358141 |
0,16 oz., 5 ml | 8,6 in | 3,6 in | 0,51 in |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748939
|
DWK Life Sciences
358145 |
0,5 oz., 15 ml | 9,4 in | 4,48 in | 0,7 in |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Descripción
La tige en acier inox mesure 0,25 po (6,3 mm) de diamètre et assez longue pour s’adapter au mandrin de l’agitateur vertical Wheaton.
- Pilon en PTFE avec tige en acier inox qui s’adapte à l’homogénéisateur motorisé
- Homogénéise les tissus mous tels que le cerveau
- Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Grâce aux composants interchangeables, il est facile de retrouver les pièces correspondantes
- Autoclavables
Especificaciones
Verre borosilicaté, PTFE |