Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
Marque: DWK Life Sciences 990350
Includes: Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml avec bouchon revêtu de PTFE
Description
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
- Se compose d’une tête en polypropylène inerte avec raccords en acier inox et un ensemble de pôles en aluminium avec une finition en alodine doré
- Le câble situé en haut de la poignée soulève le piston à ressort de l’ouverture du flacon et permet au liquide de pénétrer dans quatre trous de 15,9 mm (0,625 in) de diamètre
Spécification
Échantillonneur de sous-surface | |
PP | |
1 L | |
EPA | |
1,83 m |
Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml, bouchon | |
33,8 oz. | |
Alodine doré | |
6 ft |