Learn More
DWK Life Sciences Kit d’assemblage d’axe en acier inox Wheaton™ pour Celstir
Turbine à lame pale réglable pour un mélange plus efficace
Marque: DWK Life Sciences 356888
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournit une interface de surface maximale entre la culture et l’atmosphère du flacon
- Idéal pour les micro portoirs et les cultures en suspension telles que les cellules d’insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible teneur en substances extractibles Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM™ Type I, classe A et USP type I
- La tige de la turbine ne dépasse pas à travers le bouchon supérieur
- Les bras latéraux pour flacons de 500 ml à 8 litres sont compatibles avec les bouchons ventilés ce qui permet au flacon de respirer tout en étant protégé de toute contamination
- Espace de tête 1:1 pour un bon échange gazeux
- Aucune contamination provenant de la tige d’agitation
- Le fond bosselé des flacons de 125 ml et plus améliore la circulation et réduit l’accumulation des cellules au centre du flacon
- Les tailles de 125 à 1000 ml sont graduées tous les 50 ml ; les tailles de 3000 à 8000 ml sont graduées tous les 500 ml ; les tailles de 25 ml et de 50 ml ne sont pas graduées
- Entièrement autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
Informations sur la commande
Les ensembles de 500 ml et plus peuvent être utilisés avec le bouchon ventilé (réf. catalogue 22-288-526)
Spécification
Flacon de 6000 ml | |
Kit d’assemblage arbre | |
Acier inoxydable |