Learn More
DWK Life Sciences Girouettes pour flacons en V Wheaton™
Barreau d’agitation magnétique pour une utilisation avec les flacons V Vials™ NextGen™
Marque:  DWK Life Sciences 903061
Code produit. 10226863
  • 112.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PTFE
  • Placez le barreau d’agitation dans le flacon et utilisez-le avec un agitateur magnétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adapté aux flacons en V de 0,3 et 1 ml
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
6
Triangulaire