Learn More
DWK Life Sciences Girouettes pour flacons en V Wheaton™
Barreau d’agitation magnétique pour une utilisation avec les flacons V Vials™ NextGen™
Marque:  DWK Life Sciences 903063
Code produit. 10168421
  • 120.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PTFE
  • Placez le barreau d’agitation dans le flacon et utilisez-le avec un agitateur magnétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adapté aux flacons en V de 2 ; 3 ; 5 et 10 ml
6
Girouette
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Triangulaire