Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : sans bouchons
Livrés dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Marque: DWK Life Sciences 224823
180.63 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Livraison dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
- Bouchons vendus séparément
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
Specifications
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation | |
1,6 dr. | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
19 mm | |
6 ml | |
À vis | |
Autoclavable | |
40 mm |