Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec quatre baffles
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
67.10€ - 74.65€
Spécification
Description | Style : Agitateur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Système d'optimisation des cellules |
Type de goulot | Décalage |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12674813
|
DWK Life Sciences
354235 |
50 ml |
68.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10727893
|
DWK Life Sciences
354239 |
250 à 380 ml |
67.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12604823
|
DWK Life Sciences
354242 |
500 ml |
74.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12684813
|
DWK Life Sciences
354237 |
125 à 190 ml |
68.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
- Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
- Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercle pour film
Spécification
Style : Agitateur | |
Système d'optimisation des cellules | |
Autoclavable |
Acier inoxydable | |
Décalage | |
À baffles |