Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
111.00€ - 251.00€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass |
---|---|
Pré-fendu | No |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Type | Serum Vial |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
18215435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB2MLA-T-EP |
2 mL | Amber | 225 Vials/Pk. |
251.00€
225 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18205435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB2MLC-T-EP |
2 mL | Clear | 225 Vials/Pk. |
193.00€
225 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18235435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB3MLC-T-EP |
3 mL | Clear | 169 Vials/Pk. |
149.00€
169 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18265435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB3MLA-T-EP |
3 mL | Amber | 169 Vials/Pk. |
191.00€
169 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18255435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB5MLC-T-EP |
5 mL | Clear | 100 Vials/Pk. |
111.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18245435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB5MLA-T-EP |
5 mL | Amber | 100 Vials/Pk. |
129.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18275435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB10MLC-T-EP |
10 mL | Clear | 150 Vials/Pk. |
198.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18225435
![]() |
DWK Life Sciences™
WUBB10MLA-T-EP |
10 mL | Amber | 150 Vials/Pk. |
246.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Spécification
Borosilicate Glass | |
Non stérile | |
Serum Vial |
No | |
Autoclavable | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial