Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Code produit. 10642973
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 2 ml
0,17 oz., 5 ml
0,17 oz., 5 ml
0,34 oz., 10 ml
0,7 oz., 20 ml
1,01 oz., 30 ml
1,7 oz., 50 ml
2,03 oz., 60 ml
3,38 oz., 100 ml
4,23 oz., 125 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Hauteur (impériale):
1,41 in
1,85 in
2,12 in
2,28 in
2,44 in
2,48 in
2,87 in
3,58 in
3,74 in
4,21 in
Ces flacons ont des parois extrêmement résistantes et offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et à la chaleur
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
  • Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
  • Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
  • Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,7 oz., 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,69 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (impériale) 2,87 in
Diamètre (métrique) 43 mm