Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Code produit. 10424292
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 2 ml
0,17 oz., 5 ml
0,17 oz., 5 ml
0,34 oz., 10 ml
0,7 oz., 20 ml
1,01 oz., 30 ml
1,7 oz., 50 ml
2,03 oz., 60 ml
3,38 oz., 100 ml
4,23 oz., 125 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Hauteur (impériale):
1,41 in
1,85 in
2,12 in
2,28 in
2,44 in
2,48 in
2,87 in
3,58 in
3,74 in
4,21 in
Ces flacons ont des parois extrêmement résistantes et offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et à la chaleur
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
  • Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
  • Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
  • Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,17 oz., 5 ml
Capacité (métrique) 5 ml
Capacité (impériale) 0,17 oz.
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 47 mm
Hauteur (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 23 mm