Learn More
DWK Life Sciences Septa Wheaton™ pour bouchons avec opercule
Peuvent être utilisés avec des bouchons à vis
101.00€ - 554.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Type | Septa |
Code produit | Marque | Septum | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10297123
|
DWK Life Sciences
W240596 |
Caoutchouc naturel avec face en PTFE | 20 mm |
131.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734239
|
DWK Life Sciences
W240594 |
Caoutchouc naturel avec face en PTFE | 15 mm |
101.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768849
|
DWK Life Sciences
W240590 |
Silicone avec face en PTFE | 33 mm |
554.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11531235
|
DWK Life Sciences
W240587 |
Silicone avec face en PTFE | 22 mm |
302.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour bouchons avec opercule
- Autoclavables
Spécification
Stérile | |
Autoclavable | |
Septa |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Septa Wheaton™ pour bouchons avec opercule