Learn More
Flacons de culture Nephelo Wheaton Science
Marque: Wheaton Science Products 351054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Style : 19 times; 140 mm | |
Acier inoxydable | |
Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale | |
13 cm | |
Autoclavable |
500 ml | |
Turbidimètre ou néphélomètre | |
5,1 in | |
430 | |
38-430 |