Learn More
DWK Life Sciences Tubes en C de culture avec bouchons à face en PTFE Wheaton™
Tube de culture à utiliser avec des cultures inclinées, avec agitateurs et à rouleaux
Marque: DWK Life Sciences 358650
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavable et réutilisable
- Conception à fond rond avec bouchon à vis
- Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
ASTM type I, classe A, USP type I | |
27 mL | |
Verre borosilicaté | |
Pour les cultures inclinées ou avec agitateurs | |
PTFE | |
Autoclavables | |
Bouchon à vis |
Blanc | |
150 mm | |
Non | |
Bouchon | |
18-415 | |
20 mm |