Learn More
DWK Life Sciences Flacons à bouchon en verre arrondi et à col étroit transparents Wheaton™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Description
- En forme d’octogone
- Verre borosilicaté
- 53 (D) x 115 mm (H)
- Taille de bouchon de 14/23
- 100mL
Spécification
Spécification
Capacité | 3,3 oz, 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3,3 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 115 mm |
Type de produit | Flacon à bouchon et à col étroit |
Hauteur (impériale) | 4,5 in |
Matériau du bouchon | Verre |