Learn More
DWK Life Sciences Pince en aluminium de 25 mm Wheaton™
Marque: DWK Life Sciences 419334
56.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Pince | |
Aluminium |