Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer de 125 ml Wheaton™
Avec col fileté
Marque:  DWK Life Sciences 635926
Code produit. 12457131
  • 60.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
125 mL
Verre borosilicaté
24/40