Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillons en PEHD Wheaton™
Code produit. 10697325
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
Parfaits pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons en laboratoire ou sur le terrain. Les flacons d’échantillons avec bouchon à clipser Wheaton™ sont fabriqués en verre sodocalcique Wheaton™ 800 conforme aux normes USP type III.
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Bouchons à clipser en PE basse densité préfixés
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,3 oz., 8 ml
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 0,3 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 0,86 in
Matériau Verre sodocalcique (type 3)
Couleur de bouchon Naturel
Certifications/Conformité USP type III
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 39 mm
Type de produit Flacon d’échantillon
Hauteur (impériale) 1,5 in
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 22 mm
Diamètre (métrique) 22 mm
Type de bouchon À sertir
Distribution par le bouchon Oui