Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col étroit et à revêtement de sécurité Wheaton™ avec cône en PE, bouchon phénolique noir et revêtement en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Description
- En verre sodocalcique transparent et ambré conforme aux normes USP type III
- Le matériau du bouchon est phénolique
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 000ml |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Revêtement | Plastisol |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 3,7 po |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |