Learn More
DWK Life Sciences Flacons transparents à col étroit et à revêtement de sécurité Wheaton™ avec bouchons phénoliques noirs à revêtement en feuille de métal aluminium
Code produit. 12422551
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
Conserve le contenu et la plupart des fragments de, verre pour une élimination plus simple et plus sûre
  • Verre sodocalcique revêtu de plastisol
  • Le revêtement est inerte et très résistant aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants
  • Le revêtement réduit les risques de blessures ou de contamination
  • Bouchons noirs à revêtement en feuille de métal inclus
  • Non autoclavable
Compliance
Aide à respecter les exigences de l’OSHA en matière de manipulation et d’élimination en toute sécurité des substances toxiques ou nocives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1 000 ml
Capacité (métrique) 1000 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Revêtement Plastisol
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,7 po
Matériau Verre sodocalcique recouvert de plastisol
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type III
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 210 mm
Hauteur (impériale) 8,2 in
Joint de fermeture Feuille d’aluminium
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 96 mm
Type de bouchon Bouchon à vis