Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col étroit et à revêtement de sécurité Wheaton™ avec bouchons phénoliques noirs à revêtement en feuille de métal aluminium
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Description
- Verre sodocalcique revêtu de plastisol
- Le revêtement est inerte et très résistant aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Le revêtement réduit les risques de blessures ou de contamination
- Bouchons noirs à revêtement en feuille de métal inclus
- Non autoclavable
Compliance
Aide à respecter les exigences de l’OSHA en matière de manipulation et d’élimination en toute sécurité des substances toxiques ou nocives.
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Revêtement | Plastisol |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 2,9 in |
Matériau | Verre sodocalcique recouvert de plastisol |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |