Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Amber Bottles with Aluminum-Foil-Lined Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
32 oz, 1 000ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
Description
- Verre sodocalcique revêtu de plastisol
- Le revêtement est inerte et très résistant aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Le revêtement réduit les risques de blessures ou de contamination
- Bouchons noirs à revêtement en feuille de métal inclus
- Non autoclavable
Compliance
Aide à respecter les exigences de l’OSHA en matière de manipulation et d’élimination en toute sécurité des substances toxiques ou nocives.
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 000ml |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Revêtement | Plastisol |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 3,7 po |
Matériau | Verre sodocalcique recouvert de plastisol |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |