Learn More
DWK Life Sciences Flacons de diagnostic en verre à col vissant Wheaton™
Click to view available options
Capacité : 10 cc
Description
- Autoclavables
- Verre ambré
- Peut être utilisé pour la lyophilisation
- Alternative aux bouteilles et flacons de sérum
- S’adapte à la fermeture I-Loc™ ou au bouchon à vis avec bouchon de lyophilisation fin
Spécification
Spécification
Capacité | 0,34 oz., 10 ml |
Capacité (métrique) | 10 ml |
Capacité (impériale) | 0,34 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 0,9 in |
Matériau | verre |
Certifications/Conformité | USP type I |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Hauteur (impériale) | 2,4 in |
Taille du bouchon | 20-400 mm |