Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PET Wheaton™, transparents
Click to view available options
120mL
Description
- Le polyéthylène téréphtalate offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique
Bonne barrière à l’alcool et aux solvants—ne convient pas aux acides forts et aux bases.
- Col étroit, idéal pour les liquides
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma et à l’oxyde d’éthylène
- Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
- Les modèles de 22 ml et 45 ml sont dotés d’épaulements inclinés
- Le modèle de 120 ml est de type cylindrique arrondi
Spécification
Spécification
Capacité | 120 ml, 4 oz. |
Capacité (métrique) | 120 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,61 in |
Matériau | PET |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 20-410 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Closure Included | Oui |