Learn More
Wheaton™ Étagère
S’utilise avec : Incubateur à rouleaux
Marque:  Wheaton™ 753685
Code produit. 10571142
  • 610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les incubateurs à rouleaux Wheaton™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incubateur à rouleaux
61 x 87,4 cm (24 x 34,4 in.)
61 cm
87,4 cm
61 cm
Accessoire ; Étagère
24 in
34,4 in
24 in