Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Round Packers, HDPE, Natural
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1 000ml
4 oz, 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Finition de col:
33-400
38-400
53-400
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
53-400 mm
Description
- Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé
- Revêtement de bouchon en mousse de PE
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 000ml |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Blanc |
Matériau | PE |
Finition de col | 53-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 179 mm |
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |