Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénolique Redi-Cap™ pour récipients Redi-Pak™ Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Description
- Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
- Phénolique
- Bouchon à vis
- Couleur : noir
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 144/boîte |
Finition de col | 28-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Récipient Redi-pak™ |
Joint de fermeture | Poly-scellement |