Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser en PE Wheaton™
Toutes les tailles comportent des languettes pour un retrait facile
44.25€ - 398.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | PEBD |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) interne | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) interne | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10261292
|
DWK Life Sciences
242612 |
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser | 22 mm | 200/boîte |
44.25€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10790793
|
DWK Life Sciences
242615 |
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser | 30 mm | 200/boîte |
66.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788849
|
DWK Life Sciences
242616 |
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser | 34 mm | 200/boîte |
67.10€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758859
|
DWK Life Sciences
242619 |
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser | 45 mm | 200/boîte |
89.90€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10205442
|
DWK Life Sciences
242782 |
Flacon EZ | 11mm | 1 000/boîte. |
398.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour utilisation avec flacons d’échantillons avec bouchon à clipser.
- PE basse densité naturel
- Bouchon à clipser
- Couleur : naturel
- Sans revêtement
Spécification
Naturel | |
PEBD | |
ISO 9001 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchons à clipser en PE Wheaton™