Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis PBT Wheaton™
Click to view available options
Matériau:
PBT
Beschreibung
- Avec revêtement en silicone à face en PTFE
- Matériau du bouchon : PE téréphtalate (PBT)
- Dimension du bouchon : 45mm (1,77 po)
- Couleur du bouchon : Rouge
- Autoclavables
Spezifikation
Spezifikation
Couleur | Rouge |
Matériau | PBT |
Nbre par carton | 10/boîte. |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |