Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis avec opercule Wheaton™ avec revêtement en silicone
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
Couleur:
Blanc
Noir
Nbre par carton:
1 000/boîte.
250/boîte
250/boîte.
Description
- Peut supporter l’autoclavage et la stérilisation
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 250/boîte |
Finition de col | 13-425 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon à vis avec opercule |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |