Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Nephelo Wheaton™ avec port et bouchons de nettoyage
Comporte un bras latéral enfoncé et un orifice de nettoyage latéral
Marque:  DWK Life Sciences 351454
136.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12491371
  • 160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Taille du bras latéral, 19x140 mm
  • Tailles de bouchons, 38 mm-430 (bouchon supérieur) et 20 mm-415 (bouchon du bras latéral)
  • Les bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300 ml
Turbidimètre ou néphélomètre
5,5 in
430
38-430
Acier inoxydable
Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale
14 cm