Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour micro-tissus Wheaton™
Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire
Marque: DWK Life Sciences 357848
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Microbroyeur de tissus Potter-Elvehjem
- Le réservoir et le bec verseur facilitent la décantation des microéchantillons
- L’unité peut être autoclavée / stérilisée pour empêcher la contamination croisée entre les échantillons
- Espace de broyage pilon / mortier : 0,1 – 0,15mm
- L’espaceur en PTFE aligne le pilon et réduit la transformation en aérosol du produit
- Contient un tube et un pilon en verre rodé
- Autoclavables
- Mise au rebut pour éliminer toute contamination croisée et utile pour les échantillons radioactifs
- La petite superficie occupée par le broyeur permet une grande récupération des échantillons
Spécification
Oui | |
0.2mL | |
Microbroyeur de tissus jetable | |
4,52 in | |
1,2 in | |
0,27 in | |
0,006 oz, 0,2 ml |
0,006 oz. | |
Verre borosilicaté | |
Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire | |
115 mm | |
33mm | |
7mm |