Learn More
DWK Life Sciences Broyeur pour micro-tissus Wheaton™ avec bouchon, pilon en PTFE et revêtement de bouchon
Le bouchon à vis avec opercule phénolique noir 13-425 avec revêtement en caoutchouc de silicone revêtu de PTFE réduit l’apparition d’aérosols dans les échantillons. L’unité peut être autoclavée ou stérilisée pour empêcher la contamination croisée entre les échantillons.
Marque:  DWK Life Sciences 357535
Code produit. 10377131
  • 360.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pilon avec tige en acier inox n°316 et pointe en PTFE
  • Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Remplacez le bouchon à vis avec opercule par un bouchon solide pour le stockage temporaire des échantillons dans le flacon.
Informations sur la commande
Espace de 0,05 à 0,15 mm entre le pilon et le mortier. L’échantillon peut être stocké dans le mortier en utilisant un bouchon à vis phénolique noir Wheaton avec joint en caoutchouc enduit de PTFE (nº240408).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,016 oz.
Bouchon, pilon en PTFE, revêtement de bouchon, mortier en verre borosilicaté
115 mm
0,5 ml
0,016 oz, 0,5 ml
4,52 in